(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR943667-1G OR943667-5G
APOSOR943667-1GEA 3950 NOK
APOSOR943667-1G APOSOR943667-5G
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,188 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05863392
CAS-nummer: 872363-02-5