(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR943822-1G OR943822-5G
APOSOR943822-1GEA 3150 NOK
APOSOR943822-1G APOSOR943822-5G
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,188 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09864458
CAS-nummer: 178488-40-9