(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR943823-1G OR943823-5G
APOSOR943823-1GEA 790 NOK
APOSOR943823-1G APOSOR943823-5G
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09864459
CAS-nummer: 178488-39-6