5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR944093-1G OR944093-250MG
APOSOR944093-1GEA 3575 NOK
APOSOR944093-1G APOSOR944093-250MG
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Formel: C₃H₂ClN₃OS
MW: 163,585 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16659015
CAS-nummer: 64837-52-1