5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR944243-1G
APOSOR944243-1GEA 1550 NOK
APOSOR944243-1G
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21362351
CAS-nummer: 37622-89-2