[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9446-100MG OR9446-250MG
APOSOR9446-100MGEA 505 NOK
APOSOR9446-100MG APOSOR9446-250MG
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208,237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00665861
CAS-nummer: 959582-96-8