2-Phenylcyclopropylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Phenylcyclopropan-1-amine
OR944624-1G OR944624-5G
APOSOR944624-1GEA 2350 NOK
APOSOR944624-1G APOSOR944624-5G
2-Phenylcyclopropylamine 97%
2-Phenylcyclopropylamine
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114536
CAS-nummer: 54-97-7