4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR944957-100MG OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA 985 NOK
APOSOR944957-100MG APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12401559
CAS-nummer: 178268-92-3