2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR945240-1G OR945240-250MG
APOSOR945240-1GEA 10800 NOK
APOSOR945240-1G APOSOR945240-250MG
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11844460
CAS-nummer: 131488-64-7