3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR945262-1G OR945262-250MG
APOSOR945262-1GEA 10800 NOK
APOSOR945262-1G APOSOR945262-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11868820
CAS-nummer: 24132-22-7