5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 10350 NOK
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00223741
CAS-nummer: 74840-47-4