5-Methyl-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR946064-1G OR946064-250MG OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA 10725 NOK
APOSOR946064-1G APOSOR946064-250MG APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09841957
CAS-nummer: 99295-79-1