3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR946461-1G OR946461-5G
APOSOR946461-1GEA 2700 NOK
APOSOR946461-1G APOSOR946461-5G
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09946575
CAS-nummer: 1016788-06-9