(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR946560-1G OR946560-250MG
APOSOR946560-1GEA 10350 NOK
APOSOR946560-1G APOSOR946560-250MG
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738486
CAS-nummer: 206055-87-0