3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G
OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA
2250
NOK
APOSOR9466-1G
APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₃ MW: 207,034 g/mol Smeltepunkt: 275…277 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD08235080 CAS-nummer: 874459-76-4 |