2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA 13400 NOK
APOSOR946706-1G APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18432596
CAS-nummer: 1260422-99-8