3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl methyl(3-oxopropyl)carbamate, tert-Butyl N-methyl-N-(3-oxopropyl)carbamate
OR947154-1G OR947154-250MG
APOSOR947154-1GEA 5575 NOK
APOSOR947154-1G APOSOR947154-250MG
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,236 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09751791
CAS-nummer: 273757-11-2