(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR947242-1G OR947242-25G OR947242-5G
APOSOR947242-1GEA 1550 NOK
APOSOR947242-1G APOSOR947242-25G APOSOR947242-5G
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
Formel: C₇H₉NO₃
MW: 155,151 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00087470
CAS-nummer: 71363-39-8