Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR947357-1G OR947357-250MG
APOSOR947357-1GEA 6275 NOK
APOSOR947357-1G APOSOR947357-250MG
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21099506
CAS-nummer: 675148-96-6