1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR948189-1G OR948189-5G
APOSOR948189-1GEA 5625 NOK
APOSOR948189-1G APOSOR948189-5G
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022405
CAS-nummer: 707-16-4