6-Methylpyridine-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Borono-6-methylpyridine, (6-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
OR9485-1G OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA 5075 NOK
APOSOR9485-1G APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,944 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03093331
CAS-nummer: 372963-50-3