4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR949059-100MG OR949059-1G OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA 3775 NOK
APOSOR949059-100MG APOSOR949059-1G APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20657673
CAS-nummer: 875305-77-4