1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 985 NOK
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09033531
CAS-nummer: 35715-67-4