4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 1350 NOK
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Formel: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07779439
CAS-nummer: 41043-88-3