4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
OR951025-1G OR951025-250MG
APOSOR951025-1GEA 4275 NOK
APOSOR951025-1G APOSOR951025-250MG
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
4'-Diethylaminophenyl acetylene
Formel: C₁₂H₁₅N
MW: 173,254 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00168817
CAS-nummer: 41876-70-4