1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 700 NOK
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,206 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05215232
CAS-nummer: 42142-17-6