2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl (E)-2-Cyano-3-phenylacrylate
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 1150 NOK
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025864
CAS-nummer: 14533-86-9