Pseudopelletierine oxime 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one oxime
OR951413-100G OR951413-25G
APOSOR951413-100GEA 2850 NOK
APOSOR951413-100G APOSOR951413-25G
Pseudopelletierine oxime 98%
Pseudopelletierine oxime
Formel: C₉H₁₆N₂O
MW: 168,236 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03755545
CAS-nummer: 6164-67-6