4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR951428-10G OR951428-1G OR951428-5G
APOSOR951428-10GEA 11700 NOK
APOSOR951428-10G APOSOR951428-1G APOSOR951428-5G
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine 98%
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01125287
CAS-nummer: 60176-19-4