1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR951450-1G OR951450-250MG OR951450-5G
APOSOR951450-1GEA 3575 NOK
APOSOR951450-1G APOSOR951450-250MG APOSOR951450-5G
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04970993
CAS-nummer: 704877-65-6