Ethyl alfa-amino butyrate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-Aminobutyrate Hydrochloride
OR951485-5G
APOSOR951485-5GEA 1300 NOK
APOSOR951485-5G
Ethyl alfa-amino butyrate hydrochloride 98%
Ethyl alfa-amino butyrate hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08689937
CAS-nummer: 55410-21-4