Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR951571-1G OR951571-250MG
APOSOR951571-1GEA 4825 NOK
APOSOR951571-1G APOSOR951571-250MG
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08059257
CAS-nummer: 91476-82-3