5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR951572-1G OR951572-250MG
APOSOR951572-1GEA 6175 NOK
APOSOR951572-1G APOSOR951572-250MG
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09026344
CAS-nummer: 928821-18-5