2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 1,4-Benzodioxan-6-carboxylate
OR951985-25G OR951985-5G
APOSOR951985-25GEA 5600 NOK
APOSOR951985-25G APOSOR951985-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01544907
CAS-nummer: 20197-75-5