6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR952326-1G OR952326-250MG
APOSOR952326-1GEA 9300 NOK
APOSOR952326-1G APOSOR952326-250MG
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11520598
CAS-nummer: 105537-90-4