7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR952537-1G OR952537-5G
APOSOR952537-1GEA 1700 NOK
APOSOR952537-1G APOSOR952537-5G
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Formel: C₈H₉N₃O·2ClH
MW: 236,098 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878748
CAS-nummer: 860503-30-6