7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR952586-1G OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA 4475 NOK
APOSOR952586-1G APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07369968
CAS-nummer: 86153-24-4