2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-cyanonicotinate
OR952870-1G
APOSOR952870-1GEA 770 NOK
APOSOR952870-1G
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00128863
CAS-nummer: 75358-89-3