2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methyl-1-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
OR953177-1G OR953177-250MG OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA 825 NOK
APOSOR953177-1G APOSOR953177-250MG APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09802325
CAS-nummer: 58088-72-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III