1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR953428-1G OR953428-250MG
APOSOR953428-1GEA 6175 NOK
APOSOR953428-1G APOSOR953428-250MG
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 194,273 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06655099
CAS-nummer: 855715-34-3