5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one, 5-(Aminomethyl)-2-pyrrolidone
OR953484-250MG OR953484-1G OR953484-5G OR953484-100MG
APOSOR953484-250MGEA 1375 NOK
APOSOR953484-250MG APOSOR953484-1G APOSOR953484-5G APOSOR953484-100MG
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.146 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06738893
CAS-nummer: 154148-69-3