2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR953708-1G OR953708-250MG
APOSOR953708-1GEA 9925 NOK
APOSOR953708-1G APOSOR953708-250MG
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10568164
CAS-nummer: 105995-16-2