4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR954025-1G OR954025-250MG
APOSOR954025-1GEA 5375 NOK
APOSOR954025-1G APOSOR954025-250MG
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06373463
CAS-nummer: 67003-48-9