2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-chloro-3-methylisonicotinaldehyde, 2-Chloro-3-methylpyridine-4-carboxaldehyde
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 665 NOK
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,582 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09910248
CAS-nummer: 790696-96-7