1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR954261-1G OR954261-25G OR954261-5G
APOSOR954261-1GEA 1800 NOK
APOSOR954261-1G APOSOR954261-25G APOSOR954261-5G
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22549339
CAS-nummer: 1403483-90-8