2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR954345-1G OR954345-5G
APOSOR954345-1GEA 3325 NOK
APOSOR954345-1G APOSOR954345-5G
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17168771
CAS-nummer: 549488-78-0