4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR954562-1G
OR954562-250MG
APOSOR954562-1GEA
7075
NOK
APOSOR954562-1G
APOSOR954562-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD03646977 CAS-nummer: 111016-45-6 |
Learn more
![](/m-no.vwr.com/no_NO/images/about_vwr_275x315.jpg)