3-Acetamido-4-methylbenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR954620-100G
APOSOR954620-100GEA 0 NOK
APOSOR954620-100G
3-Acetamido-4-methylbenzoic acid 98%
3-Acetamido-4-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00020381
CAS-nummer: 6946-14-1