4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR955330-1G
APOSOR955330-1GEA 1850 NOK
APOSOR955330-1G
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
MW: 246,689 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03426507
CAS-nummer: 5525-72-4