2-Chloro-6-methyl-benzoic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-chloro-6-methylbenzoate
OR955603-5G
APOSOR955603-5GEA 1375 NOK
APOSOR955603-5G
2-Chloro-6-methyl-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methyl-benzoic acid methyl ester
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06204147
CAS-nummer: 99585-14-5